Stampa…
Zinc selenide ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
13241.18 13241.30
13241.18EA 123 EUR
13241.18 13241.30
Zinc selenide ≥99.995% (metals basis)
Zinc selenide
Purity: 99.995% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: 3-12mm Lump Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Formula: SeZn
Punto di fusione: >1100 °C
Densità: 5,42
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011296
CAS Number: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10156