Mercury selenide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 20601-83-6
Molecular Formula: HgSe
Formula Weight: 279.55
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 8.21
Appearance: Gray
Odour: Odourless
Melting Point: subl.
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00049743
Formula:
HgSe Peso molecolare: 279.55 g/mol Punto di fusione: 998 (subl.) Densità: 8.21 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049743 CAS Number: 20601-83-6 EINECS: 243-910-5 UN: 2025 ADR: 6.1 II |