Stampa…
Zinco perossido (∼50% ZnO₂)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39635.22 39635.36
39635.22EA 36.7 EUR
39635.22 39635.36
Zinco perossido (∼50% ZnO₂)
Zinco perossido
CAS No.: 1314-22-3 Molecular Formula: ZnO2 Formula Weight: 97.38 Physical Form: Powder, remainder ZnO Odour: Odourless Melting Point: 150° dec. UN No.: 1516 MDL No.: MFCD00137469
Curing agent, rubber accelerator
Formula: O₂Zn
Punto di fusione: >150 °C (dec.)
Densità: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137469
CAS Number: 1314-22-3
EINECS: 215-226-7
UN: 1516
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10149