Stampa…
Zinco ossido, RonaCare®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
1.30148.9026 1.30148.9025
1.30148.9026EA 0 EUR
1.30148.9026 1.30148.9025
Zinco ossido, RonaCare®
Zinco ossido
Formula: ZnO
Peso molecolare: 81.39 g/mol
Densità: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011300
CAS Number: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32