Stampa…
Zinco ossido Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
MQ300
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
1.08849.0500EA 72.1 EUR
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
Zinco ossido Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Zinco ossido
Formula: ZnO
Peso molecolare: 81.39 g/mol
Densità: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011300
CAS Number: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1975 °C
Molar Mass 81.37 g/mol
Bulk Density 200 - 700 kg/m3
Density 5.61 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)