Zinco ossido, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Attenzione
|
1.08846.9029
1.08846.1000
1.08846.9029EA
0
EUR
1.08846.9029
1.08846.1000
Zinco ossido, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Zinco ossido
Formula:
ZnO Punto di fusione: 1975 °C Densità: 5,61 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS Number: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 13,10200 |