Stampa…
Zinco ossido pesante 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16188.0B A16188.0I
A16188.0BEA 64.1 EUR
A16188.0B A16188.0I
Zinco ossido pesante 98%
Zinco ossido
Purity: 98% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formula: ZnO
Punto di fusione: 1975 °C
Densità: 5,606
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011300
CAS Number: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147