Zinco ossido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formula:
ZnO Punto di fusione: 1975 °C Densità: 5,606 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS Number: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |