Stampa…
Zinco ossido 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
315790250 315791000
ACRO315790250EA 133 EUR
ACRO315790250 ACRO315791000
Zinco ossido 99.999% (trace metals basis)
Zinco ossido
Formula: ZnO
Punto di fusione: 1975 °C
Densità: 5,6 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011300
CAS Number: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %