Copper(I) telluride ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12019-52-2
Molecular Formula: Cu2Te
Formula Weight: 254.68
Physical Form: 3mm & down Pieces
Density: 7.27
Refractive Index: 1.45
Appearance: Blue-black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049727
Formula:
Cu₂Te Punto di fusione: 1125 °C Densità: 7,27 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049727 CAS Number: 12019-52-2 EINECS: 234-646-1 |