Stampa…
Argento ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 231 EUR
1.19208.0025 1.19208.0100
Argento ossido, Supelco®
Argento ossido
Formula: Ag₂O
Punto di fusione: 800…830 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003404
CAS Number: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),
Merck Index: 12,08665
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)