Stampa…
Argento ossido ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
42577.03 42577.06 42577.14 42577.49
42577.03EA 31.5 EUR
42577.03 42577.06 42577.14 42577.49
Argento ossido ≥99.99% (metals basis)
Argento ossido
Purity: 99.99% CAS No.: 20667-12-3 Molecular Formula: Ag2O Formula Weight: 231.74 Physical Form: Powder Density: 7.2 Appearance: Dark brown Odour: Odourless Melting Point: 230° dec. Merck Reference: 14,8521 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003404
Formula: Ag₂O
Peso molecolare: 231.74 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Densità: 7.2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003404
CAS Number: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,8521