Stampa…
Argento ossido 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
205800100 205800500 205802500
ACRO205800100EA 101 EUR
ACRO205800100 ACRO205800500 ACRO205802500
Argento ossido 99+%
Argento ossido
Formula: Ag₂O
Punto di fusione: 800…830 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003404
CAS Number: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,I
Merck Index: 12,08665
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Elemental Analysis ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm