Stampa…
Argento nitrato ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21570.136EA 172 EUR
21570.136 21570.182 21570.238 21570.295
Argento nitrato ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Argento nitrato
Formula: AgNO₃
Punto di ebollizione: 444 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Not precipitated by HCl (as SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm