Stampa…
Argento nitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.1000
1.01512.0025EA 189.21 EUR
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.1000
Argento nitrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO per analisi, Supelco®
Argento nitrato
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formula: AgNO₃
Peso molecolare: 169.87 g/mol
Punto di ebollizione: 444
Punto di fusione: 210
Densità: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 2160 g/l (20 °C)
Melting Point 212 °C
Molar Mass 169.87 g/mol
Bulk Density 2350 kg/m3
Boiling Point 444 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.35 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 - 6.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer