Stampa…
Argento nitrato BP, Ph. Eur., USP, extra puro, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
1.01510.0050 1.01510.0250 1.01510.1000
1.01510.0050EA 468 EUR
1.01510.0050 1.01510.0250 1.01510.1000
Argento nitrato BP, Ph. Eur., USP, extra puro, SAFC®
Argento nitrato
Formula: AgNO₃
Punto di ebollizione: 444 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM