Stampa…
Argento nitrato ≥99%, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
M122-100GEA 936 EUR
M122-100G M122-500G
Argento nitrato ≥99%, per proteomica
Argento nitrato
Colorante per proteine ​​dopo separazione elettroforetica. Utilizzato anche per determinare ioni cloruro in soluzione.
Formula: AgNO₃
Punto di ebollizione: 444 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Chloride <0.0005%
Clarity of Solution Pass
Copper ≤0.0002%
Free Acid Test Pass
Iron ≤0.0002%
Lead ≤0.001%
Purity > = 99,0%
Substances not Precipitated by HCl <0.01%
Sulphate ≤0.002%