Argento nitrato ≥99.9995% (metals basis), Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Crystalline
Density: 4.352
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 212°
Merck Reference: 14,8518
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003414
Formula:
AgNO₃ Punto di ebollizione: 444 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 212 °C Densità: 4,352 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS Number: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1479 ADR: 5.1,I REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 14,8518 |