Argento nitrato 99.85% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
AgNO₃ Punto di ebollizione: 444 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 212 °C Densità: 4,35 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS Number: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1,II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤0.1 % (1 g, 70°C, 2 h) |
Titration with HCl | ≥99.80 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤10 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Chromium (Cr) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤1 ppm |