Argento fluoruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Silver monofluoride, Silver(I) fluoride, Argentous fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 7775-41-9
Molecular Formula: AgF
Formula Weight: 126.87
Physical Form: Crystalline
Density: 5.852
Appearance: Orange/brown
Melting Point: 435°
Boiling Point: ca 1150°
Solubility: Soluble in HF, ammonia, CH3CN
Merck Reference: 14,8514
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003410
Formula:
AgF Peso molecolare: 126.87 g/mol Punto di ebollizione: ∼1150 °C Punto di fusione: 435 °C Densità: 5.852 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003410 CAS Number: 7775-41-9 EINECS: 231-895-8 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 12,08657 |