Stampa…
Argento fluoruro 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
210450050 210450250
ACRO210450050EA 119 EUR
ACRO210450050 ACRO210450250
Argento fluoruro 99+%
Argento fluoruro
Formula: AgF
Punto di ebollizione: 1150 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 435 °C
Densità: 5,85 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003410
CAS Number: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08657
Visualizza i codici
Appearance Brown-yellow to rust brown Powder
Assay ≥99.0 %