Stampa…
Argento cloruro, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000
1.19203.0025EA 508 EUR
1.19203.0025 1.19203.0100 1.19203.1000
Argento cloruro, Supelco®
Argento cloruro
Formula: AgCl
Punto di ebollizione: 1554 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 455 °C
Densità: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003399
CAS Number: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9,
Merck Index: 13,08582
Visualizza i codici
Solubility 0.00188 g/l (25 °C)
Melting Point 455 °C
Molar Mass 143.32 g/mol
Boiling Point 1554 °C (1013 hPa)
Density 5.56 g/cm3 (20 °C)