Argento cloruro ≥99.997% (metals basis), Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: Coarse Powder
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Formula:
AgCl Punto di ebollizione: 1550 °C Punto di fusione: 455 °C Densità: 5,56 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003399 CAS Number: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8509 |