Stampa…
Argento cloruro 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
211270100 211270500 211272500
ACRO211270100EA 83.3 EUR
ACRO211270100 ACRO211270500 ACRO211272500
Argento cloruro 99+%, extra puro
Argento cloruro
Formula: AgCl
Punto di ebollizione: 1550 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 455 °C
Densità: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003399
CAS Number: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08582
Visualizza i codici
Appearance White to pink-beige to grey Powder
Titration ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm