Stampa…

Argento bromuro ≥99.998% (metals basis), Premion®

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Argentous bromide

12110.06 12110.14 12110.22
12110.06EA 111 EUR
12110.06 12110.14 12110.22
Argento bromuro ≥99.998% (metals basis), Premion®
Argento bromuro

Purity: 99.998% CAS No.: 7785-23-1 Molecular Formula: AgBr Formula Weight: 187.78 Physical Form: Crystalline Density: 6.47 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 432° Merck Reference: 14,8506 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003398

Formula: AgBr
Peso molecolare: 187.77 g/mol
Punto di ebollizione: 1300
Punto di fusione: 432
Densità: 6.47
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003398
CAS Number: 7785-23-1
EINECS: 232-076-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8506

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR