Praseodymium(III,IV) oxide ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12037-29-5
Molecular Formula: Pr6O11
Formula Weight: 1021.43
Physical Form: Powder
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00011178
Formula:
O₁₁Pr₆ Punto di fusione: 2500 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011178 CAS Number: 12037-29-5 EINECS: 234-857-9 |