Stampa…
Dipraseodymium trioxide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
35663.09 35663.18
35663.09EA 123 EUR
35663.09 35663.18
Dipraseodymium trioxide ≥99.9% (metals basis)
Dipraseodymium trioxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-32-7 Molecular Formula: Pr2O3 Formula Weight: 329.83 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.07 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00011178
Formula: O₃Pr₂
Peso molecolare: 329,81 g/mol
Punto di fusione: 2300 °C
Densità: 7,07
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011178
CAS Number: 12036-32-7
EINECS: 234-857-9
Merck Index: 14,7712