Stampa…
Lantanio (III) ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12220.0100 1.12220.0500
1.12220.0100EA 166 EUR
1.12220.0100 1.12220.0500
Lantanio (III) ossido, Supelco®
Lantanio (III) ossido
Formula: La₂O₃
Peso molecolare: 325.81 g/mol
Punto di ebollizione: 4200
Punto di fusione: 2315
Densità: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011071
CAS Number: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Visualizza i codici
Melting Point 2315 °C
Molar Mass 325.82 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 4200 °C
Density 6.51 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)