Lantanio (III) ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
Formula:
La₂O₃ Punto di ebollizione: 4200 °C Punto di fusione: 2307 °C Densità: 6,51 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011071 CAS Number: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Merck Index: 14,5363 |