Stampa…
Lantanio (III) ossido 91%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
413021000 413022500
ACRO413021000EA 73.4 EUR
ACRO413021000 ACRO413022500
Lantanio (III) ossido 91%
Lantanio (III) ossido
Formula: La₂O₃
Punto di ebollizione: 4200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2315 °C
Densità: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011071
CAS Number: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Visualizza i codici
Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %