Stampa…
Lantanio (III) ossido 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
199162500 199160010
ACRO199162500EA 143 EUR
ACRO199162500 ACRO199160010
Lantanio (III) ossido 99.9% (trace metals basis)
Lantanio (III) ossido
Formula: La₂O₃
Peso molecolare: 325.81 g/mol
Punto di ebollizione: 4200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2315 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011071
CAS Number: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm