Lanthanum nitride ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 25764-10-7
Molecular Formula: LaN
Formula Weight: 152.91
Physical Form: -60 Mesh Powder
Formula:
LaN Peso molecolare: 152.91 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049962 CAS Number: 25764-10-7 EINECS: 247-245-1 |