Stampa…
Lanthanum(III) fluoride, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Lanthanum trifluoride
1.01129.0100 1.01129.1000
1.01129.0100EA 0 EUR
1.01129.0100 1.01129.1000
Lanthanum(III) fluoride, Patinal®
Lanthanum(III) fluoride
Formula: F₃La
Peso molecolare: 195,9 g/mol
Punto di ebollizione: ∼2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1491,85…1507.85 °C
Densità: 5,936 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011073
CAS Number: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III