Stampa…
Lanthanum(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Lanthanum trifluoride
41414.09 41414.18
41414.09EA 75.3 EUR
41414.09 41414.18
Lanthanum(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 5.936 Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
For vacuum deposition
Formula: F₃La
Peso molecolare: 195,9 g/mol
Punto di ebollizione: ∼2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1493 °C
Densità: 5,936
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011073
CAS Number: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III