Stampa…
Praseodymium trichloride, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
39386.06 39386.14
39386.06EA 147 EUR
39386.06 39386.14
Praseodymium trichloride, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Praseodymium trichloride
Purity: 99.99% CAS No.: 10361-79-2 Molecular Formula: PrCl3 Formula Weight: 247.27 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.02 Melting Point: 786° Boiling Point: 1700° Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00011176
Formula: Cl₃Pr
Peso molecolare: 247,27 g/mol
Punto di ebollizione: 1700 °C
Punto di fusione: 786 °C
Densità: 4,02
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011176
CAS Number: 10361-79-2
EINECS: 233-794-4
Merck Index: 14,7712