Lantanio (III) cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lantanio tricloruro
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10099-58-8
Molecular Formula: LaCl3
Formula Weight: 245.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.842
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 860°
Boiling Point: 1000°
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011068
Formula:
Cl₃La Peso molecolare: 245,26 g/mol Punto di ebollizione: 1000 °C Punto di fusione: 860 °C Densità: 3,842 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011068 CAS Number: 10099-58-8 EINECS: 233-237-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5363 |