Stampa…
Isochinolina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B21279.0E B21279.22 B21279.36
B21279.0EEA 1020 EUR
B21279.0E B21279.22 B21279.36
Isochinolina 97%
Isochinolina
Purity: 97+% CAS No.: 119-65-3 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.6245 Odour: Pungent pH: 7.5 Melting Point: 24-27° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 107549 Merck Reference: 14,5222 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006898
Formula: C₉H₇N
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 241…243 °C
Punto di fusione: 24…27 °C
Densità: 1,090
Flash Pt: 107 °C (225 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006898
CAS Number: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5222