Stampa…
Isochinolina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
325031000 325035000
ACRO325031000EA 65.4 EUR
ACRO325031000 ACRO325035000
Isochinolina 97%
Isochinolina
Formula: C₉H₇N
Punto di ebollizione: 242 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 24…28 °C
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006898
CAS Number: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05242
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %