Stampa…
3-Isoquinolinol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxyisoquinoline
L19428.03 L19428.06
L19428.03EA 73.1 EUR
L19428.03 L19428.06
3-Isoquinolinol ≥99%
3-Isoquinolinol
Purity: 99% CAS No.: 7651-81-2 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 113230
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075524
CAS Number: 7651-81-2