Stampa…
1-Isoquinolinol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
H29124.09 H29124.03
H29124.09EA 344 EUR
H29124.09 H29124.03
1-Isoquinolinol ≥97%
1-Isoquinolinol
Purity: 97% CAS No.: 491-30-5 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00006899
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 212…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006899
CAS Number: 491-30-5
EINECS: 207-732-1