Stampa…
4-Bromoisoquinoline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15951.06 A15951.14 A15951.22
A15951.06EA 54.6 EUR
A15951.06 A15951.14 A15951.22
4-Bromoisoquinoline ≥98%
4-Bromoisoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 1532-97-4 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 114431 MDL No.: MFCD00006904
Formula: C₉H₆BrN
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 39…43 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006904
CAS Number: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8