Stampa…
4-Bromoisoquinoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
107090010 107090100
ACRO107090010EA 35.1 EUR
ACRO107090010 ACRO107090100
4-Bromoisoquinoline 98%
4-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006904
CAS Number: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %