Stampa…
Indane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
292480050 292481000 292485000
ACRO292480050EA 35.8 EUR
ACRO292480050 ACRO292481000 ACRO292485000
Indane 95%
Indane
Formula: C₉H₁₀
Punto di ebollizione: 176,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003795
CAS Number: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04956
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %