Stampa…
5-Aminoindan ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L02504.09 L02504.18
L02504.09EA 73.8 EUR
L02504.09 L02504.18
5-Aminoindan ≥98%
5-Aminoindan
Purity: 98+% CAS No.: 24425-40-9 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-37° Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 2082278 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003803
Formula: C₉H₁₁N
Punto di ebollizione: 248…250 °C
Punto di fusione: 32…37 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003803
CAS Number: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III