Stampa…
1,3-Indandione ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
A12206.06 A12206.14 A12206.22
A12206.06EA 33.8 EUR
A12206.06 A12206.14 A12206.22
1,3-Indandione ≥97%
1,3-Indandione
Purity: 97% CAS No.: 606-23-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 1210061
Formula: C₉H₆O₂
Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…132 °C
Densità: 1,370
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003779
CAS Number: 606-23-5
EINECS: 210-109-7