1,3-Indandione 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
122090050
122090250
122091000
ACRO122090050EA
33.9
EUR
ACRO122090050
ACRO122090250
ACRO122091000
1,3-Indandione 97%
1,3-Indandione
Formula:
C₉H₆O₂ Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 129…132 °C Densità: 1,37 g/cm³ (21 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003779 CAS Number: 606-23-5 EINECS: 210-109-7 |
Appearance | Light yellow to beige to golden Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 131 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |