Stampa…
5,6-Dimethoxy-1-indanone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25559.06 B25559.14
B25559.06EA 70.9 EUR
B25559.06 B25559.14
5,6-Dimethoxy-1-indanone ≥97%
5,6-Dimethoxy-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 2107-69-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD00003790
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,21 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003790
CAS Number: 2107-69-9
EINECS: 218-287-8