Stampa…
5-Methoxy-1-indanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L11165.03 L11165.06
L11165.03EA 34.8 EUR
L11165.03 L11165.06
5-Methoxy-1-indanone ≥98%
5-Methoxy-1-indanone
Purity: 98% CAS No.: 5111-70-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 1282137
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di ebollizione: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003789
CAS Number: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6