Stampa…
5-Methoxy-1-indanone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
179670050 179670100
ACRO179670050EA 71.2 EUR
ACRO179670050 ACRO179670100
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003789
CAS Number: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %