2-Indanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 615-13-4
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 218° dec.
Beilstein Reference: 636550
MDL No.: MFCD00003792
Formula:
C₉H₈O Peso molecolare: 132,16 g/mol Punto di ebollizione: 218 °C (dec.) Punto di fusione: 52…56 °C Densità: 1,0712 g/cm³ (67 °C) Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003792 CAS Number: 615-13-4 EINECS: 210-410-3 |